Saltar a
BDPH9BCC47DF
Bide Pharmatech
2-(Phenylamino)nicotinic acid
Sinónimos:
2-anilinonicotinic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H10O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c15-12(16)10-7-4-8-13-11(10)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
UUMMTMQODCACRH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Phenylamino)nicotinic acid
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)