Merck
BDPH9BCC4A8C
Bide Pharmatech
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Sinónimos:
2,6-dichloro-3-fluorobenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H3O2Cl2F1
Número CAS:
Peso molecular:
209
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
NMFMJSSFYLXQAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)