Saltar a
BDPH9BCC4ABA
Bide Pharmatech
4,7-Dimethoxyfuro[2,3-b]quinoline
Sinónimos:
4,7-dimethoxyfuro[2,3-b]quinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H11O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
229.24
MDL number:
El producto BDPH9BCC4ABA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-15-8-3-4-9-11(7-8)14-13-10(5-6-17-13)12(9)16-2/h3-7H,1-2H3
Inchi Key
TWGHMXOYRUTQOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,7-Dimethoxyfuro[2,3-b]quinoline
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)