Merck
BDPH9BCC53FA
Bide Pharmatech
1-(4-Iodophenyl)propan-1-one
Sinónimos:
1-(4-iodophenyl)-1-propanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9O1I1
Número CAS:
Peso molecular:
260.07
MDL number:
El producto BDPH9BCC53FA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H9IO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
FJTCRHXSVHRKBR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Iodophenyl)propan-1-one
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)