Saltar a
BDPH9BCC5402
Bide Pharmatech
6-Bromo-1-(4-methylbenzenesulfonyl)-1H-indazole-4-carbonitrile
Sinónimos:
6-bromo-1-tosyl-1H-indazole-4-carbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H10O2N3Br1S1
Número CAS:
Peso molecular:
376.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C15H10BrN3O2S/c1-10-2-4-13(5-3-10)22(20,21)19-15-7-12(16)6-11(8-17)14(15)9-18-19/h2-7,9H,1H3
Inchi Key
CCJHCPAOQAJKCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)