Merck
BDPH9BCC5BFB
Bide Pharmatech
2-(2-Fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos:
2-(2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H18O2F1B1
Número CAS:
Peso molecular:
236.09
MDL number:
El producto BDPH9BCC5BFB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H18BFO2/c1-9-6-7-10(11(15)8-9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,1-5H3
Inchi Key
MKWDECBHRFNFGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)