Saltar a
BDPH9BCC5DB4
Bide Pharmatech
Phenyl piperazine-1-carboxylate hydrochloride
Sinónimos:
phenyl 1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H15O2N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
242.7
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.ClH/c14-11(13-8-6-12-7-9-13)15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,12H,6-9H2;1H
Inchi Key
UEMQSCZHCXPZAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)