Saltar al contenido
BDPH9BCC61EA
Bide Pharmatech
5-(Trifluoromethyl)quinolin-8-amine
Sinónimos:
5-(trifluoromethyl)-8-quinolinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H7N2F3
Número CAS:
Peso molecular:
212.17
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)7-3-4-8(14)9-6(7)2-1-5-15-9/h1-5H,14H2
Inchi Key
KJLQGKLEIKGMCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)