Merck
BDPH9BCC72BC
Bide Pharmatech
1-(3-Amino-5-fluoro-2-methylphenyl)ethanone
Sinónimos:
1-(3-amino-5-fluoro-2-methylphenyl)ethan-1-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O1N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
167.18
MDL number:
El producto BDPH9BCC72BC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-5-8(6(2)12)3-7(10)4-9(5)11/h3-4H,11H2,1-2H3
Inchi Key
HLPQMTWLINPPLV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)