Merck
BDPH9BCC73CD
Bide Pharmatech
5-(Dimethylphosphoryl)nicotinonitrile
Sinónimos:
5-(dimethylphosphoryl)nicotinonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O1N2P1
Número CAS:
Peso molecular:
180.15
MDL number:
El producto BDPH9BCC73CD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H9N2OP/c1-12(2,11)8-3-7(4-9)5-10-6-8/h3,5-6H,1-2H3
Inchi Key
GHWNSKPGTZVYFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)