Merck
BDPH9BCC76DA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(bromomethyl)-1H-benzo[d]imidazole-1-carboxylate
Sinónimos:
tert-butyl 4-(bromomethyl)-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H15O2N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
311.18
MDL number:
El producto BDPH9BCC76DA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H15BrN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-8-15-11-9(7-14)5-4-6-10(11)16/h4-6,8H,7H2,1-3H3
Inchi Key
RJQPRKXEVWZMAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)