Saltar al contenido
BDPH9BCC7FA5
Bide Pharmatech
4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Sinónimos:
4-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-7-2-4-10-8(7)3-5-9-6/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
QQBGXQSMYXJUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)