Merck
BDPH9BCC862F
Bide Pharmatech
6-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)hexanoic acid
Sinónimos:
6-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)hexanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H23O4N1
Número CAS:
Peso molecular:
245.32
MDL number:
El producto BDPH9BCC862F no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13(4)9-7-5-6-8-10(14)15/h5-9H2,1-4H3,(H,14,15)
Inchi Key
NWRXFDQJTBAVMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)