Saltar a
BDPH9BCC8DA9
Bide Pharmatech
N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
Sinónimos:
N-(4-formyl-3-pyridinyl)acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-6(12)10-8-4-9-3-2-7(8)5-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
Inchi Key
QXEFMYBPXJVIHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)