Saltar a
BDPH9BCC8F4F
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Sinónimos:
2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4N2Cl1F3
Número CAS:
Peso molecular:
196.56
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-1-4-2-12-5(3-11-4)6(8,9)10/h2-3H,1H2
Inchi Key
FDDCRYZDGUBGAZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)