Saltar a
BDPH9BCC9042
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)propan-1-amine
Sinónimos:
1-(3,4-dichlorophenyl)-1-propanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11N1Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
204.1
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H11Cl2N/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,9H,2,12H2,1H3
Inchi Key
VBWRNUHVGFPJRG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)