Merck
BDPH9BCC99A5
Bide Pharmatech
1,3,5,7,9,11,13,15-Octaphenyl-2,4,6,8,10,12,14,16,17,18,19,20-dodecaoxa-1,3,5,7,9,11,13,15-octasilapentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]icosane
Sinónimos:
1,3,5,7,9,11,13,15-octaphenylpentacyclo[9.5.1.1~3,9~.1~5,15~.1~7,13~]octasiloxane
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C48H40O12Si8
Número CAS:
Peso molecular:
1033.52
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C48H40O12Si8/c1-9-25-41(26-10-1)61-49-62(42-27-11-2-12-28-42)52-65(45-33-17-5-18-34-45)54-63(50-61,43-29-13-3-14-30-43)56-67(47-37-21-7-22-38-47)57-64(51-61,44-31-15-4-16-32-44)55-66(53-62,46-35-19-6-20-36-46)59-68(58-65,60-67)48-39-23-8-24-40-48/h1-40H
Inchi Key
KBXJHRABGYYAFC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)