Merck
BDPH9BCC9C75
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Sinónimos:
3-chloro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H9O1N1Cl1F3
Número CAS:
Peso molecular:
287.67
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H9ClF3NO/c14-11-7-9(18)4-5-12(11)19-10-3-1-2-8(6-10)13(15,16)17/h1-7H,18H2
Inchi Key
WTPFYPUXUHYGIP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)