Merck
BDPH9BCCB11D
Bide Pharmatech
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Sinónimos:
ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9O2N3
Número CAS:
Peso molecular:
191.19
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)7-6-8-10-4-3-5-12(8)11-7/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
HDHWFJFNCDMGJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)