Merck
BDPH9BCCB5EA
Bide Pharmatech
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Sinónimos:
[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9O1F3
Número CAS:
Peso molecular:
190.17
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H9F3O/c1-6-7(5-13)3-2-4-8(6)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Inchi Key
OCUGIKIVMHDQQQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)