Saltar a
BDPH9BCCB85D
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Sinónimos:
1-(3,4-dichlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H10N1Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
226.53
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N.ClH/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6;/h2-5H,11H2,1H3;1H
Inchi Key
LTTRKULQEVDRNO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)