Merck
BDPH9BCCBB47
Bide Pharmatech
3-((Piperidin-4-yloxy)methyl)pyridine
Sinónimos:
4-piperidinyl 3-pyridinylmethyl ether
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H16O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
MDL number:
El producto BDPH9BCCBB47 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-2-10(8-13-5-1)9-14-11-3-6-12-7-4-11/h1-2,5,8,11-12H,3-4,6-7,9H2
Inchi Key
KTJBVZFNQRJDHL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)