Merck
BDPH9BCCBBA2
Bide Pharmatech
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Sinónimos:
2-(4-chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H11O2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
198.65
MDL number:
El producto BDPH9BCCBBA2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-10(2,9(12)13)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Inchi Key
SSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)