Merck
BDPH9BCCBBB0
Bide Pharmatech
1-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Sinónimos:
1-methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H22O3N1B1
Número CAS:
Peso molecular:
287.17
MDL number:
El producto BDPH9BCCBBB0 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C16H22BNO3/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)12-8-6-11-7-9-14(19)18(5)13(11)10-12/h6,8,10H,7,9H2,1-5H3
Inchi Key
JHYKGSQEPCEHML-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)