Merck
BDPH9BCCBBF6
Bide Pharmatech
5-Methyl-2-(thiazol-2-yl)benzoic acid
Sinónimos:
5-methyl-2-(thiazol-2-yl)benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H9O2N1S1
Número CAS:
Peso molecular:
219.26
MDL number:
El producto BDPH9BCCBBF6 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H9NO2S/c1-7-2-3-8(9(6-7)11(13)14)10-12-4-5-15-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
PAQCPXQAYHSDJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)