Merck
BDPH9BCCBC41
Bide Pharmatech
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Sinónimos:
4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H5N1Br1F1
Número CAS:
Peso molecular:
214.04
MDL number:
El producto BDPH9BCCBC41 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-3H,1H3
Inchi Key
ULVCSNKNBWWEMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)