Merck
BDPH9BCCBDF4
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-isopropylpyridine
Sinónimos:
2-bromo-3-isopropylpyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H10N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
200.08
MDL number:
El producto BDPH9BCCBDF4 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(2)7-4-3-5-10-8(7)9/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
JEBINPKMSQABNA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-isopropylpyridine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)