Saltar al contenido
Merck

BDPH9BCCBE2D

Bide Pharmatech

3-Ethoxypyridazine

Sinónimos:

3-ethoxypyridazine

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

Cambiar Vistas

Acerca de este artículo

Fórmula lineal:
C6H8O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
MDL number:
El producto BDPH9BCCBE2D no se vende actualmente en su país.


Inchi Code

1S/C6H8N2O/c1-2-9-6-4-3-5-7-8-6/h3-5H,2H2,1H3

Inchi Key

ZVVWBPYZGKHHSR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 3-Ethoxypyridazine


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos