Saltar a
BDPH9BCCBFB8
Bide Pharmatech
Cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
Sinónimos:
cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H10O2/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7,11H,1-2H2
Inchi Key
GVBHKNVCIKUPCZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)