Merck
BDPH9BCCC299
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Sinónimos:
1-(2-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H6O1Br1F3
Número CAS:
Peso molecular:
267.05
MDL number:
El producto BDPH9BCCC299 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Inchi Key
GBKOKZGIXQZTPC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)