Merck
BDPH9BCCC804
Bide Pharmatech
2-Chloro-4'-methylbenzophenone
Sinónimos:
(2-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H11O1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
230.69
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15/h2-9H,1H3
Inchi Key
WIKUXHHNKRKVGJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-4'-methylbenzophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)