Merck
BDPH9BCCC8B4
Bide Pharmatech
1-(4-Fluorobenzyl)cyclopropanecarboxylic acid
Sinónimos:
1-(4-fluorobenzyl)cyclopropanecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H11O2F1
Peso molecular:
194.21
MDL number:
El producto BDPH9BCCC8B4 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)7-11(5-6-11)10(13)14/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)
Inchi Key
JESFUYHNUATMNP-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)