Merck
BDPH9BCCC8E7
Bide Pharmatech
1-(3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Sinónimos:
1-(3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H8O1N2F2
Número CAS:
Peso molecular:
174.15
MDL number:
El producto BDPH9BCCC8E7 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O/c1-4(12)5-3-11(2)10-6(5)7(8)9/h3,7H,1-2H3
Inchi Key
BEZVCXLDJHKSQE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)