Saltar al contenido
BDPH9BCCCB59
Bide Pharmatech
(2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
Sinónimos:
[2-(benzyloxy)phenyl]methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,15H,10-11H2
Inchi Key
XRZMRABYCSOXIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)