Merck
BDPH9BCCCC3E
Bide Pharmatech
2,7-Dibromoquinoline
Sinónimos:
2,7-dibromoquinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H5N1Br2
Número CAS:
Peso molecular:
286.95
MDL number:
El producto BDPH9BCCCC3E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5H
Inchi Key
IDHADAAFHVDGIL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,7-Dibromoquinoline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)