Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCCCD3D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
Inchi Key
LBTYNQNVZNPATH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-3-bromobenzamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?