Merck
BDPH9BCCCF1E
Bide Pharmatech
1-(6-Bromopyridin-2-yl)azetidine-3-carboxylic acid
Sinónimos:
1-(6-bromo-2-pyridinyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9O2N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
257.09
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O2/c10-7-2-1-3-8(11-7)12-4-6(5-12)9(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,13,14)
Inchi Key
ZPLNUHDGBKVSEH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)