Merck
BDPH9BCCD321
Bide Pharmatech
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine
Sinónimos:
1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9N1Br1F1
Número CAS:
Peso molecular:
218.07
MDL number:
El producto BDPH9BCCD321 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H9BrFN/c1-5(11)7-3-2-6(9)4-8(7)10/h2-5H,11H2,1H3
Inchi Key
BRPFKIPSXUHGSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)