Merck
BDPH9BCCD67F
Bide Pharmatech
N-Isopropyl-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide
Sinónimos:
N-isopropyl-2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H26O3N1B1
Número CAS:
Peso molecular:
303.21
MDL number:
El producto BDPH9BCCD67F no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C17H26BNO3/c1-12(2)19-15(20)11-13-7-9-14(10-8-13)18-21-16(3,4)17(5,6)22-18/h7-10,12H,11H2,1-6H3,(H,19,20)
Inchi Key
GQNHZIVQTMQPDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)