Saltar a
BDPH9BCCD92D
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyldimethylsilyl)prop-2-yn-1-ol
Sinónimos:
3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2-propyn-1-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H18O1Si1
Número CAS:
Peso molecular:
170.33
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H18OSi/c1-9(2,3)11(4,5)8-6-7-10/h10H,7H2,1-5H3
Inchi Key
BSFBEXRZAZEBTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)