Merck
BDPH9BCCDA99
Bide Pharmatech
2-(2,6-Dimethylpiperidin-1-yl)ethanol
Sinónimos:
2-(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)ethanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H19O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
157.26
MDL number:
El producto BDPH9BCCDA99 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)6-7-11/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
NJBXJPLWOZJAJJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)