Merck
BDPH9BCCDBBD
Bide Pharmatech
2-Amino-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)propan-1-ol
Sinónimos:
2-amino-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)-1-propanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11O1N1Cl1F1
Número CAS:
Peso molecular:
203.64
MDL number:
El producto BDPH9BCCDBBD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H11ClFNO/c1-9(12,5-13)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,13H,5,12H2,1H3
Inchi Key
PHAQHIOVPLVAII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)