Merck
BDPH9BCCDCE2
Bide Pharmatech
(4-(Phenanthren-9-yl)phenyl)boronic acid
Sinónimos:
(4-(phenanthren-9-yl)phenyl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H15O2B1
Número CAS:
Peso molecular:
298.15
MDL number:
El producto BDPH9BCCDCE2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C20H15BO2/c22-21(23)16-11-9-14(10-12-16)20-13-15-5-1-2-6-17(15)18-7-3-4-8-19(18)20/h1-13,22-23H
Inchi Key
BRMXCUCHGKWTIO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)