Merck
BDPH9BCCE1EC
Bide Pharmatech
Methyl 2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)acetate hydrochloride
Sinónimos:
methyl 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetate hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H16O4N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
213.66
MDL number:
El producto BDPH9BCCE1EC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H15NO4.ClH/c1-10-7(9)6-12-5-4-11-3-2-8;/h2-6,8H2,1H3;1H
Inchi Key
LJGPEQCMODSTPF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)