Merck
BDPH9BCCE5EB
Bide Pharmatech
6-Amino-5-chloropicolinic acid
Sinónimos:
6-amino-5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5O2N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
172.57
MDL number:
El producto BDPH9BCCE5EB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-3-1-2-4(6(10)11)9-5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
Inchi Key
KBCHPUZXYDMCMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-5-chloropicolinic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)