Merck
BDPH9BCCE6EC
Bide Pharmatech
Methyl 2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)acetate
Sinónimos:
methyl (2-bromo-5-methoxyphenyl)acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H11O3Br1
Número CAS:
Peso molecular:
259.1
MDL number:
El producto BDPH9BCCE6EC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-8-3-4-9(11)7(5-8)6-10(12)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
IGZZCVJQEPJTNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)