Merck
BDPH9BCCE7EB
Bide Pharmatech
1-Phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Sinónimos:
1-phenyl-1H-benzimidazol-2-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H10O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
210.24
MDL number:
El producto BDPH9BCCE7EB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c16-13-14-11-8-4-5-9-12(11)15(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,16)
Inchi Key
OLMPQQPQSTVRPB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to Brown powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)