Merck
BDPH9BCCE80A
Bide Pharmatech
1-Methyl-4-(piperidin-3-ylmethyl)piperazine trihydrochloride
Sinónimos:
1-methyl-4-(3-piperidinylmethyl)piperazine trihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H26N3Cl3
Peso molecular:
306.71
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H23N3.3ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)10-11-3-2-4-12-9-11;;;/h11-12H,2-10H2,1H3;3*1H
Inchi Key
HTMDHBRVDDGQSC-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)