Saltar a
BDPH9BCCECA5
Bide Pharmatech
Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Sinónimos:
benzyl 3-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H19O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
249.31
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-10-13-7-4-8-15(9-13)14(17)18-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13,16H,4,7-11H2
Inchi Key
XLWOOUZKMJBINO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)