Merck
BDPH9BCCEE8E
Bide Pharmatech
4-((4-Bromophenoxy)methyl)benzoic acid
Sinónimos:
4-[(4-bromophenoxy)methyl]benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H11O3Br1
Número CAS:
Peso molecular:
307.14
MDL number:
El producto BDPH9BCCEE8E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C14H11BrO3/c15-12-5-7-13(8-6-12)18-9-10-1-3-11(4-2-10)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Inchi Key
SBTXPVSBPVKUCV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)